Learn More
Interscience Silicone Tubing with Filter
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
easySpiral
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Silicone tubing with filter for cleaning pump
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Sillicone tubing with filter |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Material | Silikon |
| Zur Verwendung mit | easySpiral |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Silicone tubing with filter for cleaning pump |
| Verpackungsmenge | 1 |
| Sterilität | Unsteril |
| Farbe | Clear |
| Produkttyp | Schläuche |