Learn More
Sartorius Schläuche mit Schnellverbindungskupplung (PSU)
Transparente Silikonschläuche (20 cm) mit vormontierter Schnellverbindungskupplung für vakuumseitigen Anschluss.
Marke: Sartorius 1ZA---0006
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
Transparente Silikonschläuche (20 cm) mit vormontierter Schnellverbindungskupplung für vakuumseitigen Anschluss.
Innendurchmesser: DN 10, Außendurchmesser: DN20 , Wanddicke: 5 mmSpezifikation
Durchsichtig | |
Schläuche | |
Schnellverbindungskupplung | |
20 cm | |
DN 10 |
Vakuumseitig | |
Silikon | |
Schläuche mit Schnellverbindungskupplung | |
5mm Wandstärke |