Learn More
Fisherbrand™ Schläuche für peristaltische und ICP-Pumpen und -Verteiler: Genauigkeitsbewertet™ aus PVC
Artikelnummer. 16409290 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Schlauchgröße:
1,65mm
2,06mm
2,29mm
2,54mm
Farbe:
Blau/Blau
Purpur/Orange
Purpur/Purpur
Purpur/Schwarz
Packungsgröße:
12 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Schlauchgröße Farbe unitSize
16409290 1,65mm Blau/Blau 12 Stück
17438862 2,29mm Purpur/Schwarz 12 Stück
16675364 2,06mm Purpur/Purpur 12 Stück
16685364 2,54mm Purpur/Orange 12 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16409290
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Schläuche mit zwei Stopps sind zur einfachen Größenbestimmung farbcodiert
Accu-Rated PVC
  • Große Vielseitigkeit für eine Vielzahl von Anwendungen
  • Moderate chemische Beständigkeit
Bestellinformation
Lieferung in 16 Zoll (41 cm) Längen
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 13/200 in.
Innendurchmesser (metrisch) 1,65 mm
Material Accu-Rated™ PVC
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 16 in.
Gesamtlänge (metrisch) 41 cm
Zur Verwendung mit Peristaltikpumpe, ICP-Pumpe und Verteiler
Zur Verwendung mit (Anwendung) Peristaltikpumpe, ICP-Pumpe und Verteiler
Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) -58 °F
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -50 °C
Sterilität Steril
Schlauchgröße 1,65mm
Gasdurchlässigkeit Sehr geringe Gasdurchlässigkeit
Farbe Blau/Blau
Flexibility Flexibel
Max. Operating Temperature (English) 165,° F 
Max. Operating Temperature (Metric) 74,° C
Produkttyp Pumpenschlauch