Learn More
Sartorius Schläuche für Sartorius MD8 Airscan™ Luftprobenehmer
Artikelnummer. 15616314 Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Gesamtlänge (metrisch):
1 m
2 m
5 m
Material:
PVC
Silikon
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15616314
Marke: Sartorius 17085
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Schlauch zur Erweiterung des Bereichs des MD8 Airscan Luftprobenehmers
  • Flexibler PVC-Schlauch (2 m oder 5 m) mit verstärkten Enden für Standardanwendungen
  • Silikonschlauch für aseptische Anwendungen, bei denen MD8 in sterilen Räumen, Operationssälen, Isolatoren, Blow-Fill-Seal-Maschinen usw. verwendet wird
  • Zusätzlich ermöglicht ein zweiter Schlauch, der an den Luftauslassanschluss (Abluft) angeschlossen ist, das Abführen von Abluft in einen anderen Raum
PVC-Schläuche
  • Erhältlich in Längen von 2 m und 5 m
  • Flexibler PVC-Schlauch mit verstärkten Enden
  • 25 x 3 mm
Silikonschläuche
  • 1 m Länge (bei Einheiten von 1 m Länge, siehe Bestellinformationen unten)
  • Sterilisierbar
  • 25 x 3 mm
Bestellinformation
Silikonschlauch wird in Längen von 1 Meter bestellt, z. B. 2 Stück = 2 Meter, 3 Stück = 3 Meter usw.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material PVC
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,984 in.
Außendurchmesser (metrisch) 25 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 78,740 in.
Gesamtlänge (metrisch) 2 m
Dicke (angloamerikanisch) 0,118 in.
Dicke (metrisch) 3 mm
Zur Verwendung mit MD8 Airscan Luftprobenehmer
Verpackungsmenge 1 Packungen
Sterilität Unsteril
Produkttyp PVC-Schläuche