Learn More
Sartorius Schläuche für Sartorius MD8 Airscan™ Luftprobenehmer
Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Gesamtlänge (metrisch):
1 m
2 m
5 m
Material:
PVC
Silikon
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Flexibler PVC-Schlauch (2 m oder 5 m) mit verstärkten Enden für Standardanwendungen
- Silikonschlauch für aseptische Anwendungen, bei denen MD8 in sterilen Räumen, Operationssälen, Isolatoren, Blow-Fill-Seal-Maschinen usw. verwendet wird
- Zusätzlich ermöglicht ein zweiter Schlauch, der an den Luftauslassanschluss (Abluft) angeschlossen ist, das Abführen von Abluft in einen anderen Raum
- Erhältlich in Längen von 2 m und 5 m
- Flexibler PVC-Schlauch mit verstärkten Enden
- 25 x 3 mm
- 1 m Länge (bei Einheiten von 1 m Länge, siehe Bestellinformationen unten)
- Sterilisierbar
- 25 x 3 mm
Bestellinformation
Silikonschlauch wird in Längen von 1 Meter bestellt, z. B. 2 Stück = 2 Meter, 3 Stück = 3 Meter usw.
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | Silikon |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,984 in. |
| Außendurchmesser (metrisch) | 25 mm |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 39,370 in. |
| Gesamtlänge (metrisch) | 1 m |
| Dicke (angloamerikanisch) | 0,118 in. |
| Dicke (metrisch) | 3 mm |
| Zur Verwendung mit | MD8 Airscan Luftprobenehmer |
| Verpackungsmenge | 1 Packungen |
| Mehr anzeigen |