Learn More
Masterflex™ Masterflex™ PharMed™ BPT L/S™ Präuisions-Pumpenschläuche
Artikelnummer. 11892603
Click to view available options
Schlauchgröße:
13
14
16
17
18
25
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
1/16 in.
1/4 in.
1/8 in.
3/16 in.
3/8 in.
Material:
PharMed BPT
Packungsgröße:
1 Stück
7.50 Meter
Artikelnummer. 11892603
Marke: Masterflex™ 0650817
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Schläuche eignen sich für Arbeiten mit Zell- und Gewebekulturen sowie für pharmazeutische Anwendungsbereiche. Masterflex™ PharMed™ BPT L/S™ Präzisionspumpenschläuche sind beständig gegen Säuren, Basen, Oxidationsmittel sowie tierische Fette und pflanzliche Öle. Die Schläuche sind wärmeversiegelbar, bindungsfähig und formbar. Für lichtempfindliche Proben gut geeignet.
Diese Schläuche eignen sich für Arbeiten mit Zell- und Gewebekulturen sowie für pharmazeutische Anwendungsbereiche.Pharmed™ BPT L/S™ Präzisionspumpenschläuche sind beständig gegen Säuren, Laugen, Oxidationsmittel sowie tierische und pflanzliche Öle.Die Schläuche sind hitzeabdichtbar, biegsam und formbar.Auch geeignet für lichtempfindliche Proben.
Masterflex™ L/S™ Pumpenschläuche sind nach extrem niedrigen Toleranzen gefertigt und passend auf unsere L/S™ Pumpenköpfe. Dadurch sind ein genauer, wiederholbarer Durchfluss und eine lange Lebensdauer der Schläuche gegeben. Unsere Pumpenschläuche werden im Werk getestet und visuell inspiziert, um die beste Leistung Ihrer Peristaltikpumpe zu gewährleisten.
  • Anwendungen: Arbeit mit Zell- und Gewebekulturen und pharmazeutische Anwendungen. Auch geeignet für lichtempfindliche Proben.
  • Merkmale: Ungiftig; nicht-hämolytisch; extrem geringe Permeabilität; beständig gegen Säuren, Laugen, Oxidationsmittel sowie tierische und pflanzliche Öle; hitzeabdichtbar, klebbar und formbar. Undurchsichtig, beige.
  • Zertifikate: FDA-konform und erfüllt die Anforderungen von USP-Klasse VI und EP. Schläuche sind gemäß GMP hergestellt.
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 1/4 in.
Innendurchmesser (metrisch) 6.4 mm
Material PharMed BPT
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 25┬áft.
Gesamtlänge (metrisch) 7.6┬ám
Zur Verwendung mit (Anwendung) F├╝r Zell- und Gewebekulturen und pharmazeutische Anwendungen sowie f├╝r lichtempfindliche Proben
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -51 °C
Verpackungsmenge Je 1 x
Schlauchgröße 17
Flussrate 2.8 bis 1700 ml/min
Schlauchanschluss 1/4 in.
Farbe Undurchsichtig, beige
Maximaler Druck 20 psi
Vakuumstärke 510 Mm Hg
Max. Operating Temperature (Metric) 132 °C
Produkttyp Pumpenschlauch