Learn More
Masterflex™ Masterflex™ PharMed™ BPT L/S™ Präuisions-Pumpenschläuche
Artikelnummer. 11882603
Click to view available options
Schlauchgröße:
13
14
16
17
18
25
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
1/16 in.
1/4 in.
1/8 in.
3/16 in.
3/8 in.
Material:
PharMed BPT
Packungsgröße:
1 Stück
7.50 Meter
Artikelnummer. 11882603
Marke: Masterflex™ 0650825
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Schläuche eignen sich für Arbeiten mit Zell- und Gewebekulturen sowie für pharmazeutische Anwendungsbereiche. Masterflex™ PharMed™ BPT L/S™ Präzisionspumpenschläuche sind beständig gegen Säuren, Basen, Oxidationsmittel sowie tierische Fette und pflanzliche Öle. Die Schläuche sind wärmeversiegelbar, bindungsfähig und formbar. Für lichtempfindliche Proben gut geeignet.
Diese Schläuche eignen sich für Arbeiten mit Zell- und Gewebekulturen sowie für pharmazeutische Anwendungsbereiche.Pharmed™ BPT L/S™ Präzisionspumpenschläuche sind beständig gegen Säuren, Laugen, Oxidationsmittel sowie tierische und pflanzliche Öle.Die Schläuche sind hitzeabdichtbar, biegsam und formbar.Auch geeignet für lichtempfindliche Proben.
Masterflex™ L/S™ Pumpenschläuche sind nach extrem niedrigen Toleranzen gefertigt und passend auf unsere L/S™ Pumpenköpfe. Dadurch sind ein genauer, wiederholbarer Durchfluss und eine lange Lebensdauer der Schläuche gegeben. Unsere Pumpenschläuche werden im Werk getestet und visuell inspiziert, um die beste Leistung Ihrer Peristaltikpumpe zu gewährleisten.
  • Anwendungen: Arbeit mit Zell- und Gewebekulturen und pharmazeutische Anwendungen. Auch geeignet für lichtempfindliche Proben.
  • Merkmale: Ungiftig; nicht-hämolytisch; extrem geringe Permeabilität; beständig gegen Säuren, Laugen, Oxidationsmittel sowie tierische und pflanzliche Öle; hitzeabdichtbar, klebbar und formbar. Undurchsichtig, beige.
  • Zertifikate: FDA-konform und erfüllt die Anforderungen von USP-Klasse VI und EP. Schläuche sind gemäß GMP hergestellt.
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 3/16 in.
Innendurchmesser (metrisch) 4.8 mm
Material PharMed BPT
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,98 in.
Außendurchmesser (metrisch) 25 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 25┬áft.
Gesamtlänge (metrisch) 7.6┬ám
Zur Verwendung mit (Anwendung) F├╝r Zell- und Gewebekulturen und pharmazeutische Anwendungen sowie f├╝r lichtempfindliche Proben
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -51 °C
Verpackungsmenge Je 1 x
Schlauchgröße 25
Flussrate 1.7 bis 1000 ml/min
Schlauchanschluss 3/16 in.
Sterilisationsmethode Durch Umluftofen bei 249°C (480°F) für 16 Stunden sterilisieren
Höhe (metrisch) 8.8┬ám
Farbe Undurchsichtig, beige
Maximaler Druck 35 psi
Vakuumstärke 660 Mm Hg
Max. Operating Temperature (Metric) 132 °C
Produkttyp Pumpenschlauch