Learn More
Masterflex™ Masterflex™ PharMed™ BPT L/S™ Präuisions-Pumpenschläuche
Artikelnummer. 11802613
Click to view available options
Schlauchgröße:
13
14
16
17
18
25
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
1/16 in.
1/4 in.
1/8 in.
3/16 in.
3/8 in.
Material:
PharMed BPT
Packungsgröße:
1 Stück
7.50 Meter
Artikelnummer. 11802613
Marke: Masterflex™ 0650818
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Schläuche eignen sich für Arbeiten mit Zell- und Gewebekulturen sowie für pharmazeutische Anwendungsbereiche. Masterflex™ PharMed™ BPT L/S™ Präzisionspumpenschläuche sind beständig gegen Säuren, Basen, Oxidationsmittel sowie tierische Fette und pflanzliche Öle. Die Schläuche sind wärmeversiegelbar, bindungsfähig und formbar. Für lichtempfindliche Proben gut geeignet.
Diese Schläuche eignen sich für Arbeiten mit Zell- und Gewebekulturen sowie für pharmazeutische Anwendungsbereiche.Pharmed™ BPT L/S™ Präzisionspumpenschläuche sind beständig gegen Säuren, Laugen, Oxidationsmittel sowie tierische und pflanzliche Öle.Die Schläuche sind hitzeabdichtbar, biegsam und formbar.Auch geeignet für lichtempfindliche Proben.
Masterflex™ L/S™ Pumpenschläuche sind nach extrem niedrigen Toleranzen gefertigt und passend auf unsere L/S™ Pumpenköpfe. Dadurch sind ein genauer, wiederholbarer Durchfluss und eine lange Lebensdauer der Schläuche gegeben. Unsere Pumpenschläuche werden im Werk getestet und visuell inspiziert, um die beste Leistung Ihrer Peristaltikpumpe zu gewährleisten.
  • Anwendungen: Arbeit mit Zell- und Gewebekulturen und pharmazeutische Anwendungen. Auch geeignet für lichtempfindliche Proben.
  • Merkmale: Ungiftig; nicht-hämolytisch; extrem geringe Permeabilität; beständig gegen Säuren, Laugen, Oxidationsmittel sowie tierische und pflanzliche Öle; hitzeabdichtbar, klebbar und formbar. Undurchsichtig, beige.
  • Zertifikate: FDA-konform und erfüllt die Anforderungen von USP-Klasse VI und EP. Schläuche sind gemäß GMP hergestellt.
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 3/8 in.
Innendurchmesser (metrisch) 7.9 mm
Material PharMed BPT
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,7 in.
Außendurchmesser (metrisch) 18 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 25┬áft.
Gesamtlänge (metrisch) 7.6┬ám
Zur Verwendung mit (Anwendung) F├╝r Zell- und Gewebekulturen und pharmazeutische Anwendungen sowie f├╝r lichtempfindliche Proben
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -51 °C
Verpackungsmenge Je 1 x
Schlauchgröße 18
Flussrate 3.8 bis 2300 ml/min
Schlauchanschluss 3/8 in.
Höhe (metrisch) 6.7┬ám
Farbe Undurchsichtig, beige
Maximaler Druck 15 psi
Vakuumstärke 510 mmHg
Max. Operating Temperature (Metric) 132 °C
Produkttyp Pumpenschlauch