Learn More
Cytiva Pump P-1 Tubing connector (6/pk) es, Accessories.
Artikelnummer. 11300082 Alle ansehen Cytiva Produkte
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
Schlauch mit 1.5 mm ID
Packungsgröße:
6 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) unitSize
11300082 Schlauch mit 1.5 mm ID 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11300082 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 19215001
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Wird für den Anschluss von Kapillarröhrchen mit 1.8 mm Außendurchmesser/1.5 mm Innendurchmesser mit der Peristaltikpumpe P-1 verwendet.
Anweisungen für den Anschluss von Kapillarröhrchen:
  1. Schneiden Sie den Schlauch sauber im 45°-Winkel ab.° Winkel
  2. Entfernen Sie die Schraubenmutter, und schieben Sie sie über den Schlauch
  3. Entfernen Sie den Verschlussstopfen.
  4. Schieben Sie den Schlauch durch den Verschlussstopfen, bis er etwa 1 cm herausragt.
  5. Setzen Sie den Schlauch in den Nippel ein: Schieben Sie den Verschlussstopfen entlang des Schlauchs in die Nippelöffnung.
  6. Ziehen Sie das Verbindungsstück mit der Fingerspitze an.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Schlauchverbinder
Außendurchmesser (metrisch) Schlauch mit 1.8 mm AD
Anschlüsse Mit Schlaucholive
Material Polypropylen, POM-Fluorkautschuk
Innendurchmesser (metrisch) Schlauch mit 1.5 mm ID
Zur Verwendung mit (Geräte) Peristaltikpumpe P-1