Learn More
Lauda™ Schlauchverbinder für LAUDA Thermostate und Kühler
Marke: Lauda™ EOA 032
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Bestellinformation
dimFitsTubing
Spezifikation
Für 8 bis 11 bis 4 bis 7 mm Polymer-Schläuche | |
Schlauchverbinder | |
Je 1 | |
100 °C |