Learn More
Kartell™ K32 Gummischläuche
Die Kartell™ K32 Gummischläuche sind praktisch für Säuren mittlerer Konzentration. Sie eignen sich zur Herstellung einer flexiblen Verbindung mit verschiedenen Komponenten und Zubehörteilen.
Marke: Kartell™ 0386200
Additional Details : Gewicht : 0.25000kg
Beschreibung
- Geeignet für Gase
- Geeignet für nicht korrosive Flüssigkeiten
- Kann mit mittelstarken Säuren verwendet werden
- Beständig gegen Temperaturen von -35 °C bis +70 °C
Spezifikation
Orange | |
5 mm | |
8 mm | |
Nützlich für Gase, nicht korrosive Flüssigkeiten und Säuren mittlerer Konzentration. | |
10 m |
70 °C | |
Gummi | |
10 m | |
-35 °C |