missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TUBG2 Rabbit, anti-Human, CoraLite Plus 488, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 436.28 CHF
Spezifikation
| Antigen | TUBG2 |
|---|---|
| Konzentration | 1000 μg/mL |
| Anwendungen | Immunofluorescence |
| Konjugat | CoraLite Plus 488 |
| Form | Liquid |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
18084765
|
Proteintech
CL488-28009-100UL |
100 μL |
436.28 CHF
100 Mikroliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
|
18040316
|
Proteintech
CL488-28009-20UL |
20 μL | |||||||
Beschreibung
The TUBG2 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human TUBG2. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The TUBG2 antibody has been validated for the following applications: IF analysis. This antibody is coralite™ plus 488.
Spezifikation
| TUBG2 | |
| Immunofluorescence | |
| Liquid | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Gamma 2 tubulin, TUBG2, Tubulin gamma 2 chain, tubulin, gamma 2 | |
| Primary |
| 1000 μg/mL | |
| CoraLite Plus 488 | |
| Rabbit | |
| 27175 | |
| IgG | |
| Store at -20°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts