Learn More
Palintest™ CSB-Küvettentest, Küvetten, quecksilberfrei
Dieses quecksilberfreie CSB-Reagenzröhrchen eignet sich ideal für die Messung von Proben mit niedrigem Chloridgehalt, wie z. B. chemischer Sauerstoffbedarf (CSB).
Marke: Palintest™ PL456
Additional Details : Gewicht : 0.51300kg Transport : UN number : 3264 Chem class : 8 Pack group : II
Beschreibung
- Quecksilberfreies CSB-Reagenzglas für die Messung von Proben mit niedrigem Chloridgehalt, wie z. B. Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)
- Zur Verwendung mit Photometern oder UV-Vis Spektralphotometern
- Typ: CSB-Reagenzröhrchen
- Bereich: 0 bis 150 mg/l
Spezifikation
Proben mit niedrigem Chloridgehalt wie bei Ermittlung des CSB (Chemischer Sauerstoffbedarf) | |
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | |
0 bis 20000 mg/l |
Photometer oder UV-Vis-Spektralfotometer | |
25 | |
COD-Reagenzglas |
Sicherheit und Handhabung
- COD 2000 Solution
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Keimzellmutagenität Kategorie 1B
- Karzinogenität Kategorie 1B
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H340-Kann genetische Defekte verursachen.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- EUH208-Enthält . Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
- P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: sulphuric aicd, silver sulphate, potassium dichromate