Learn More
TPP™ TubeSpin™ Bioreactor Tube Racks
Artikelnummer. 11341794
Ansicht ändern
Click to view available options
Positionen:
10 und 18
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Positionen Packungsgröße
11341794 10 und 18 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11341794 Lieferant TPP™ Lieferanten-Nr. 99017
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11.00 CHF
    9.60 CHF / 1 Stück
    Sparen 1.40 CHF
    12% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Manufactured from polypropylene for strength and durability. TPP™ TubeSpin™ Bioreactor Tube Racks are designed for 15/50mL TPP™ TubeSpin™ Bioreactor tube.
Manufactured from polypropylene for strength and durability. TPP™ TubeSpin™ Bioreactor Tube Racks are designed for 15/50mL TPP™ TubeSpin™ Bioreactor tube.
  • Alphanumeric coding
  • Can be disassembled and stored to save space
  • Fits similarly designed test tubes (15 and 50mL)
  • Autoclavable
Spezifikation
Produkttyp Röhrchengestell
Autoklavierbar Autoklavierbar
Aufnahmevermögen Tubes (15 and 50 mL)
Material Polypropylen
Positionen 10 und 18
Temperaturbereich (metrisch) -190°C to +121°C
Abmessungen (L x B x H) 209 x 98 x62mm
Durchmesser (metrisch) Öffnung 17.1 mm and 30 mm