Learn More
Brand™ Röhrchen in Gestell
Kompatibel mit Standard-Mikrotiterplatten und geeignet für die Arbeit mit Mehrkanalpipetten. Die BRAND™ verpackten Gestellröhrchen sind ideal für biologische Tests wie PCR*, Zellaufnahmestudien, RIA und EIA.
Marke: Brand™ 781525
105.24 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23264" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.65000kg
Beschreibung
Unsteril. Röhrchen und Rack sind bei 121°C (2 bar) nach DIN EN 285 autoklavierbar (Deckel (PE) sind nicht autoklavierbar). Geeignet für biologische Tests, z.B. PCR, Zellwachstumsstadien, RIA, EIA, etc. Zum Lagern, Einfrieren bis -80°C und zum Transport von Reagenzien und Proben. Kompatibel mit Standard-Mikrotiterplatten und geeignet für das Arbeiten mit Mehrkanalpipetten. Röhrchen-Abmessung: Aussen-φ 8,8mm, Höhe 45mm.Polypropylen für hohe Chemikalienbeständigkeit, z.B. gegen DMSO, Phenol, Chloroform
Optimale Probendurchmischung und -rückgewinnung durch U-Boden
Alphanumerische Codierung und abgeschnittene Ecke zur besseren Identifikation und Orientierung
Einsetzbar mit Mehrkanalpipetten und automatischen Liquid Handling Systemen aller führenden Hersteller
Typ: 8er-Strips Röhrchen, PP
Spezifikation
8.8 mm | |
Ja | |
Polypropylen | |
45 mm | |
120/Packung | |
Unsteril |
Polyethylen | |
1.2 ml | |
Ideal für biologische Tests wie PCR, Zellaufnahmestudien, RIA und EIA. | |
120/Packung | |
121 °C |