Learn More
Brand™ Röhrchen mit Streifen
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Verpackung:
120/Packung
960/Packung
Auf Gestellen verpackt mit 96 einzelnen Röhrchen
Packungsgröße:
120 Stück
960 Stück
Beschreibung
- Röhrchen und Gestelle aus Polypropylen autoklavierbar bei 121 °C für 20 min (außer Polyethylenkappen)
- Kompatibel mit Standard-Mikrotiterplatten und geeignet für die Arbeit mit Mehrkanalpipettierern
- Röhrchengröße: Außendurchmesser 8.8 mm, Höhe 45 mm Ideal für biologische Tests wie PCR*, Zellaufnahmestudien, RIA und EIA.
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussmaterial | Polyethylen |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Kapazität (metrisch) | 1.2 ml |
| Material | Polypropylen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für biologische Tests wie PCR, Zellaufnahmestudien, RIA und EIA. |
| Höhe (metrisch) | 45 mm |
| Anzahl pro Packung | 960/Packung |
| Verpackung | 960/Packung |
| Temperaturbereich (metrisch) | 121 °C |
| Sterilität | Unsteril |
| Mehr anzeigen |