Learn More
Berthold Technologies Tubes for Luminescence
Artikelnummer. 31908721
Ansicht ändern
Click to view available options
Dispensiervolumen (metrisch):
3 mL
3.5 mL
5 mL
Packungsgröße:
1000 Stück
2000 Stück
3000 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dispensiervolumen (metrisch) unitSize
31908721 3 mL 1000 Stück
31908715 3.5 mL 2000 Stück
31908722 5 mL 3000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31908721 Lieferant Berthold Technologies Lieferanten-Nr. 9777
Verfügbar ab: 21-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Tubes with a diameter of 12 mm for standard tube luminometers.
  • Compatible with all standard tube luminometers.
  • Made of polystyrene.
  • Low luminescence background.
  • Available in different volumes: 5 mL (standard, 12 x 75 mm) (3000 pieces/box), 3 mL (12 mm x 47 mm) (1000 pieces/box) and 3.5 mL (12 mm x 55 mm) (2000 pieces/box) .
Spezifikation
Typ Tube
Dispensiervolumen (metrisch) 3 mL
Farbe Transparent
Zur Verwendung mit (Anwendung) Luminescence
Zur Verwendung mit (Geräte) Sirius 2 LB 9526 Tube Luminometer
Höhe (metrisch) 47 mm
Breite (metrisch) 12 mm