Learn More
Sartorius X50 Einwegnährböden Würzeager .
Fertigmedien in Röhrchen sparen Zeit und Kosten
Marke: Sartorius 14138----------K
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
Das gebräuchlichste Kulturmedium für Mikroorganismen ist Agar. Dies kann für Membranfiltrationsverfahren oder für die direkte Inkubation verwendet werden. Agar in Röhrchen kann auf Agarplatten gegossen werden. Der Inhalt eines Röhrchens ist ausreichend für zwei 90 oder drei 60 mm-Petrischalen.
- Würze-Agar: Zur Bestimmung von Hefen und Schimmelpilzen
- 20 ml-Röhrchen, 50 Röhrchen pro Box
- Nach international gültigen Formulierungen
- Gleichbleibende Qualität
Spezifikation
Flüssig | |
Wort-Agar | |
Membranfiltrationsverfahren oder direkte Inkubation zur Bestimmung der Gesamtzahl | |
20 mL |
Deutschland | |
20 mL | |
Flasche |