Learn More
Sartorius X50 Einwegnährböden Nähragar nach DEV .
Artikelnummer. 10068080 Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
:
Nähragar, 50x20 ml-Röhrchen
Artikelnummer. 10068080
Marke: Sartorius 14137K
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Fertigmedien in Röhrchen sparen Zeit und Kosten
Das gebräuchlichste Kulturmedium für Mikroorganismen ist Agar. Dies kann für Membranfiltrationsverfahren oder für die direkte Inkubation verwendet werden. Agar in Röhrchen kann auf Agarplatten gegossen werden. Der Inhalt eines Röhrchens ist ausreichend für zwei 90 oder drei 60 mm-Petrischalen.
  • 20 ml-Röhrchen, 50 Röhrchen pro Box
  • Nach international gültigen Formulierungen
  • Gleichbleibende Qualität
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Form Flüssig
Herstellungsort Deutschland
Medientyp Nähragar
Sterilität Sterile
Testtyp Microbial Detection
Füllvolumen 20 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Membranfiltrationsverfahren oder direkte Inkubation zur Bestimmung der Gesamtzahl
Verpackungsart Flasche
Menge 20 mL