Learn More
Syngene™ Kurzwellen-UV-Röhre
Alle ansehen Syngene Produkte
Click to view available options
Wellenlängen:
254nm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Zur Verwendung mit allen Transilluminatoren des Modells GX und GE
- 254 nm Wellenlänge
- Kurzwelle
Spezifikation
Spezifikation
| Intensität | Befestigt |
| Wellenlängen | 254nm |
| Beschreibung | Kurzwellen-UV-Röhre |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Alle Transilluminatoren in der Ausführung GX/GE |
| Typ | UV-Röhre Kurzwelle |