Learn More
Thermo Scientific™ Röhrchen-Revolver/-Rotator
Unser Röhrchenrotator mit variabler Drehzahl besticht durch seine kleine Stellfläche, flexible Konstruktion und einfache Anzeige. So lassen sich eine höhere Flexibilität und Effektivität erreichen, was zu einer Effizienzsteigerung in Ihrem Labor führt.
Marke:  Thermo Scientific™ 88881002
541.83 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21970" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 2.04300kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15238854
  • 573.80 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Steigern Sie die Produktivität Ihres Labors mit diesem Thermo Scientific™ Röhrchen-Revolver/-Rotator mit variabler Drehzahl.’ Die kleine Stellfläche, die Auslegung auf vielfältige Anwendungsmöglichkeiten und die unkomplizierte Anzeige leisten ihren Beitrag zur weiteren Steigerung von Flexibilität und Effizienz.
  • Austauschbare Karusselle bieten Platz für verschiedene Röhrchengrößen für maximale Flexibilität. Die einzelnen Paddel können in einem Winkel von 0 bis 90 Grad eingestellt werden.
  • Erzielen Sie im „Oszilliermodus“ ein effektiveres Durchmischen. Die Oszillation tritt im Rotationszyklus alle 40 Grad auf.
  • Geringer Platzbedarf
  • Einfacher Einsatz durch Plug-and-play
  • Wartungsfreier Motor, leiser Betrieb
Serviceleistungen
2 Jahre Garantie.
Spezifikation
Spezifikation
10 bis 40 U/min
100/240 V
6 W
Schüttler
Kabelsatz mit verschiedenen Steckern
7,7 in., 195 mm
195 mm
154 mm
225 mm
1,2 kg
Zwei Paddel für 10 ml-/15 ml-Röhrchen (88881005)
Zwei Paddel für 5 ml-/7 ml-Röhrchen (88881006)
Zwei Paddel für 1.5 ml-/2 ml-Röhrchen (88881007)
Ein Paddel für 50 ml-Röhrchen (88881009)
Paddel können außerdem in den oben aufgeführten Mengen als Zubehör erworben werden.
100/240 V, 50/60 Hz
4°bis 60 °C
Kombination von 4 Paddeln:
7 x 10 bis 15 ml-Röhrchen
7 x 5 bis 7 ml-Röhrchen
15 x 1,5 bis 2 ml-Röhrchen
21 x 0,5 bis 0,8 ml-Röhrchen
Ein Paddel mit 6 x 50 ml-Röhrchen
CE, cCSAus
50/60 Hz
7,7 in.
6 in.
8,9 in.
2,65 lb.
Röhrchen-Revolver, Rotator
2 Jahre
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote
Sonderangebote
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.