Learn More
Eppendorf™ Reagenzglasgestelle
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15739478 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Positionen:
1
12
12( 6 und 6)
36
48
Zur Verwendung mit (Geräte):
0,5-ml-Röhrchen
1 konisches Röhrchen 25 ml oder 50 ml
1,5 und 30 ml-Röhrchen
5 ml- und 15 ml-Röhrchen
5 oder 15 ml-,25 oder 50 ml-Röhrchen
Kryoröhrchen
Packungsgröße:
2 Stück
4 Stück
Artikelnummer. 15739478
Marke: Eppendorf™ 0030119835
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Optimieren Sie den Arbeitsablauf mit Racks, die sich ideal für die Probenverarbeitung, den Transport und die kurz- bis mittelfristige Probenlagerung eignen.
  • Stapelbar innerhalb eines Rackformats und auch zwischen allen Rackvarianten spart bei Nichtverwendung Laborplatz
  • Rutschfeste Silikonfüße und eine kippsichere Stellfläche sorgen für eine sichere Handhabung
  • Wellenförmiges Design: Röhrchenreihen sind in verschiedenen Höhen angeordnet, sodass die Reaktionsgefäße leicht zugänglich und eindeutig identifizierbar sind
  • Hergestellt aus Polypropylen (PP) für hohe chemische und physikalische Widerstandsfähigkeit
  • Optimierte, platzsparende Abmessungen durch perfekte Anordnung der Röhrchenposition auf der Grundfläche ohne Beeinträchtigung der Röhrchenhandhabung
  • Hohe Flexibilität: für Röhrchen unterschiedlicher Größe
  • Nummerierte Röhrchenpositionen ermöglichen eine schnelle und einfache Ausrichtung und eine fehlerfreie Handhabung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Teströhrchenständer
Aufnahmevermögen PCR-Röhrchen, Röhrchen (25 oder 50 ml)
Material Polypropylen
Positionen 12( 6 und 6)
Stapelbar Ja
Zur Verwendung mit (Geräte) 5 oder 15 ml-,25 oder 50 ml-Röhrchen
Anzahl pro Packung 2/Pckg.