Learn More
Nickel Electro™ Reagenzglasgestell aus Edelstahl
Artikelnummer. 11439529 Alle ansehen Nickel-Electro Produkte
Click to view available options
Positionen:
16
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11439529
Marke: Nickel Electro™ 6871
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das Reagenzglasgestell von Nickel Electro™ aus Edelstahl kann für Reinigungs- und Sterilisationszwecke einfach zerlegt werden.
  • Röhrchengestell für Labortests
  • Edelstahl 304
  • Nicht magnetisch
  • Glänzende Oberfläche
  • Lieferung flach verpackt, montagefertig
  • Geeignet für Reagenzgläser mit einem Außendurchmesser von 25 mm.
Spezifikation
Produkttyp Teströhrchengestell
Autoklavierbar Autoklavierbar
Aufnahmevermögen Röhrchen (26 mm)
Material Edelstahl
Positionen 16
Abmessungen (L x B x H) 270 x 138 x 70 mm
Durchmesser (metrisch) Öffnung 26 mm