Learn More
Cole-Parmer™ Röhrchengestell
Beschreibung
- Ein großes Angebot an Zubehörgestellen aus Edelstahl zum Halten von 1.5, 15 und 50 ml-Probenröhrchen.
- Der Winkel der Röhrchen kann um bis zu 30° verstellt werden.
- Zubehörgestelle werden durch das zum Patent angemeldete Magnalock System auf der kreisenden Plattform festgehalten, wodurch diese schnell ohne Werkzeuge ein- und ausgekoppelt werden können.
Spezifikation
Spezifikation
| Elektrische Anforderungen | 230 V, 50 Hz, 300 W |
| Spannung | 230 V |
| Temperaturbereich (metrisch) | Umgebungstemperatur plus 5 °C bis 60 °C |
| Aufnahmevermögen | 12 Röhrchen |
| Röhrchenkapazität | 50 ml |
| Produkttyp | Röhrchengestell |
| Frequenz | 50 Hz |
| Tiefe (angloamerikanisch) | 18.7 in. |
| Tiefe (metrisch) | 474 mm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 20.6 in. |
| Mehr anzeigen |