Learn More
Thermo Scientific™ PC-Röhrchen
Artikelnummer. 12068508 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
:
1 ml
Artikelnummer. 12068508
Marke: Thermo Scientific™ 45237
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
PC-Röhrchen
1 ml, Polycarbonat, dickwandig, Karton mit 100 Stück
  • PC-Röhrchen
  • 1 ml
  • 100/Packung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Rörchen
Zur Verwendung mit (Geräte) S150-AT Rotor, SKU-Nr. 45582 S140-AT SKU-Nr. 45978, A120-AT2 Rotor, SKU-Nr. 45583, S55-S Rotor, SKU-Nr. 45594
Fassungsvermögen 1 ml
Max. RZB 1.048.684 × g
Max. Geschwindigkeit 150.000 U/min
Außendurchmesser (metrisch) 11 mm
Länge (metrisch) 34 mm
Anzahl pro Packung 100/Packung