Learn More
Buerkle™ Schlauchtülle mit Überwurfmutter
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
13 mm-Düse
16 mm-Düse
20-mm-Düse
25 mm-Düse
Breite (metrisch):
9 mm
10 mm
13 mm
20 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Hergestellt aus Polypropylen
- Dichtung aus EPDM
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EU-Lebensmittel |
| Durchmesser (metrisch) | 13 mm-Düse |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | Polypropylen |
| Verpackungsmenge | 20/Skala |
| Gewindegröße | 1/2 Zoll |
| Breite (metrisch) | 9 mm |
| Enthält | FTG Mutter |
| Material (Dichtung) | EPDM |
| Produkttyp | Rohrdüse |