Learn More
Fisherbrand™ Röhrchenhalter
Artikelnummer. 15226988 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
Röhrchenhalter, Schwarz
Röhrchenhalter, blau
Röhrchenhalter, weiß
Zur Verwendung mit (Geräte):
Dünnwandiges PCR-Röhrchen, 0,3 ml
Dünnwandiges PCR-Röhrchen, 0,5 ml
Polystyrolröhrchen, 1,5 ml
Modell:
440
445
449
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Zur Verwendung mit (Geräte) Modell Packungsgröße
15226988 Röhrchenhalter, Schwarz Dünnwandiges PCR-Röhrchen, 0,5 ml 449 1 Stück
15380372 Röhrchenhalter, weiß Polystyrolröhrchen, 1,5 ml 440 1 Stück
15300382 Röhrchenhalter, blau Dünnwandiges PCR-Röhrchen, 0,3 ml 445 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15226988
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    209.00 CHF
    159.84 CHF / 1 Stück
    Sparen 49.16 CHF
    23% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Fasst mehrere Röhrchen für die gleichzeitige Verarbeitung von Proben mit indirekter Schallexposition. Fisherbrand™ Röhrchenhalter sind für eine Reihe von Röhrchenarten und -kapazitäten erhältlich.
  • Weißer Halter für 8 1.5 ml-Polystyrolröhrchen
  • Der blaue Halter fasst 18 dünnwandige 0.3 ml PCR-Röhrchen
  • Schwarzer Halter für 12 dünnwandige 0.5 ml PCR-Röhrchen
Spezifikation
Produkttyp Röhrchenhalter, Schwarz
Zur Verwendung mit (Geräte) Dünnwandiges PCR-Röhrchen, 0,5 ml
Modell 449