Learn More
Agilent BioTek Röhrchenhalter für Precision XS
Alle ansehen Agilent BioTek Produkte
Click to view available options
:
Röhrchenhalter für Precision XS
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Agilent BioTek Precision XS |
| Durchmesser (metrisch) | 12,7 mm |
| Aufnahmevermögen | 24 x 2-ml-Röhrchen |
| Zur Verwendung mit | Precions XS |