Learn More
Ohaus™ Röhrchenhalter-Kit mit Halter
Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Material:
Gummi
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Höherer Durchsatz durch gleichzeitiges Mischen mehrerer Proben
- Müheloses Mischen von bis zu 52 Mikroröhrchen oder acht Mikrotiterplatten
- Auswahl der passenden Halter für die Probengröße oder Auswahl des flachen Einsatzes und der Ausschnitte entsprechend den individuellen Spezifikationen
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Röhrchenhalter-Kit |
| Material | Gummi |
| Beschreibung | Röhrchenhalter-Kit mit Halter |