Learn More
Nabertherm™ Rohrofen mit B410 Controller
Alle ansehen Nabertherm Produkte
Click to view available options
Temperatur (metrisch):
1200 °C
1300 °C
Breite (metrisch):
434 mm
670 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Serienmäßiger einzoniger Heizungsaufbau
- Doppelschalengehäuse aus strukturiertem Edelstahl
- Außenrohrdurchmesser von 50 bis 170 mm, beheizte Länge von 250 bis 1000 mm
- Halbleiterrelais sorgen für einen geräuscharmen Betrieb
- Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
- NTLog Basic für Nabertherm Steuergerät: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick
- Fünf Programme und vier Segmente
- Echtzeituhr und Auto-Rohr
- Weiß/blaue Anzeige für Statusmeldungen in Klartext
- Dateneingabe über Jog Dial und Tasten
- Überspringen-Taste für segmentierten Sprung
- Programmeingabe in Schritten von 1 °C oder 1 min
- Konfigurierbare Startzeit und Betriebsstundenzähler
- Optionale Schnittstelle für VCD-Software
Spezifikation
Spezifikation
| Heizzone | 500 mm |
| Temperatur (metrisch) | 1300 °C |
| Typ | Kompakter Röhrchenofen |
| Display | Einfaches, blau/weißes LC-Display |
| Enthält | Modell B410-Steuerung |
| Material | Stainless Steel |
| Breite (metrisch) | 670 mm |
| Höhe (metrisch) | 508 mm |
| Tiefe (metrisch) | 340 mm |
| Durchmesser (metrisch) Prozessröhrchen | 50 mm |
| Mehr anzeigen |