Learn More
Carbolite™ Rohrofen
Marke:  Carbolite™ GVC121200-230SN+&02-3508P1
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12029089
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Spezifikation
81 min
Standdardsteuerung
468 x 2.018 mm (H x B)
2018 mm
220 V 7000 W
7000 w
Röhrchenofen
1200 °C
468 mm
332 mm
220 V