Learn More
JULABO™ Tube Fitting Adapters
Tube Fitting Adapters are available in various styles to address laboratory needs.
25.25 CHF - 151.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Anschlussadapter, Flüssigkeitsschläuche |
---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17148498
|
JULABO™
8890105 |
G 1 in. Steckverbinder auf G 3/4 in. Anschluss |
50.45 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17158498
|
JULABO™
8890106 |
G 1 1/2 in. Steckverbinder auf G 3/4 in. Anschluss |
151.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17178498
|
JULABO™
8890108 |
G 1 1/2 in. Steckverbinder auf G 3/4 in. Steckverbinder |
51.60 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17168498
|
JULABO™
8890107 |
G 1 in. Steckverbinder auf G 3/4 in. Steckverbinder |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Beschreibung
- Adapter fitting styles include:
- M24x1.5 male to 12 mm barbed fittings
- G 1 in. male to G 3/4 in. female
- G 1 1/2 in. male to G 3/4 in. female
- G 1 in. male to G 3/4 in. male
- G 1 1/2 in. male to G 3/4 in. male
Spezifikation
Anschlussadapter, Flüssigkeitsschläuche |