Learn More
BOLA Rohrendverschraubungen
Artikelnummer. 10165161
Change view
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Orange
Rot
Schwarz
Violett
Weiß
Außendurchmesser (metrisch):
1,6 mm
1,61 mm
3,2 mm
Packungsgröße:
10 Stück
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Außendurchmesser (metrisch) unitSize
10165161 Weiß 3,2 mm 10 Stück
10593822 Weiß 1,61 mm 10 Stück
10506132 Weiß 1,6 mm 10 Stück
10308951 Schwarz 3,2 mm 10 Stück
10174491 Rot 1,6 mm 10 Stück
10083461 Rot 3,2 mm 10 Stück
10093461 Orange 3,2 mm 10 Stück
10787692 Gelb 1,6 mm 10 Stück
10369041 Gelb 3,2 mm 10 Stück
10698831 Grün 1,6 mm 10 Stück
10707532 Blau 1,6 mm 10 Stück
10319191 Violett 1,6 mm 10 Stück
10175451 Violett 3,2 mm 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 10165161 Lieferant BOLA Lieferanten-Nr. F70212
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Schlauchendstück mit Unterlegscheiben
  • Schlauchendstücke.
  • Mit AG-UNF¼ eingeführt. 28-G-Unterlegscheiben aus PA sind im Lieferumfang enthalten.
  • Verpackungseinheit: 10 Teile, abweichende Auftragsmengen werden auf den Faktor 10 aufgerundet.
Spezifikation
Farbe Weiß
Außendurchmesser (metrisch) 3,2 mm
Innendurchmesser (metrisch) 1.6 mm