Learn More
Julabo™ Schlauchklemmen für Bäder
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
0,75 in. IDVerstärkter Schlauch
12 mm oder 0,5 in. IDVerstärkter Schlauch
1 in. IDVerstärkter Schlauch
CR-Schläuche mit 10 mm und verstärkte Schläuche mit 8 mm Innendurchmesser
CR-Schläuche mit 8 mm ID
Packungsgröße:
2 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | CF31, CF41 Cryo-Compact Umwälzthermostat, F25-HL, F32-HE, F32-HL Kühl-/Heizthermostat |
| Typ | Röhrchenklemme |
| Aufnahmevermögen | 1 in. IDVerstärkter Schlauch |
| Größe | 5 |