Learn More
Micronova™ Rohrbürsten
Artikelnummer. 17195274 Alle ansehen Micronova Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch) Borste:
0,63 cm
1,27 cm
1,9 cm
2,54 cm
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Borste Packungsgröße
17195274 0,63 cm 1 Stück
17175274 2,54 cm 1 Stück
17185274 1,27 cm 1 Stück
17105284 1,9 cm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17195274 Lieferant Micronova™ Lieferanten-Nr. BRPL1418
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35.50 CHF
    34.26 CHF / 1 Stück
    Sparen 1.24 CHF
    3% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Rohrbürsten bestehen aus weißem Polypropylen und sind mit einem Mikrofilament-Faserbürstenkopf ausgestattet. Sie eignen sich zur Reinigung von Winkelstücken und in engen Zwischenräumen.
  • Produktart: Rohrbürste
  • Material: Polypropylen
  • Farbe: Weiß
  • Griffart: Rund
  • Kopftyp: Mikrofilamentfaser
  • Spitzentyp: Flach
  • Länge: 46 cm (18 in.)
  • Sterilität: Nicht steril
  • Autoklavierbar: Ja
  • Anwendungsbereich: Reinigung
Spezifikation
Produkttyp Röhrchenbürste
Borstenmaterial Polypropylen
Bristle Type Mittlere Steifigkeit
Color-coded Nein
Griffmaterial Polypropylen
Grifftyp Runden
Spitzentyp Miniml
Sterilität Unsteril
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität ISO 9001-zertifizierte Anlage
Farbe Weiß
Durchmesser (angloamerikanisch) Borste 0,25 in
Durchmesser (metrisch) Borste 0,63 cm
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinigung
Länge (angloamerikanisch) 18 in.
Länge (metrisch) 46 cm
Material Polypropylen
Verpackung Einzeln verpackt
Menge Je 1
Gewicht (angloamerikanisch) 1 oz.
Gewicht (metrisch) 28.35 g