Learn More
Grant Instruments™ Röhrchenadapter für kompakte, vertikale Überkopfschüttler der Serien PTR 35 und 60 mit variabler Drehzahl und variablem Winkel
Artikelnummer. 11421078
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
Bis zu 15 ml
Bis zu 50 ml
Anzahl Positionen:
10
18
22
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11421078
Marke: Grant Instruments™ PRSC10
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für den Einsatz mit Grant PTR-25 oder PTR-35 360° Vertikalen Rotatoren
Strapazierfähige Röhrchenadapter für die Verwendung mit Grant PTR-35 360° Vertikalen Multifunktionsrotatoren:
  • PRSC-10:
    • Röhrchen mit 10 x 30 mm Durchmesser
    • Fassungsvermögen: bis zu 50 ml
  • PRSC-22:
    • Röhrchen mit 22 x 15 mm Durchmesser
    • Fassungsvermögen: bis zu 15 ml
Strapazierfähige Röhrchenadapter für die Verwendung mit Grant PTR-25 360° Vertikalen Rotatoren:
  • PRSC -18 Röhrchenadapter
    • Röhrchen mit 18 x 14 oder 15 mm Durchmesser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Aufnahmevermögen Bis zu 50 ml
Röhrchengröße 30 mm
Produkttyp Schwerlast-Rohradapter
Zur Verwendung mit (Geräte) PTR-35 vertikaler 360°-Multifunktions-Rotator
Anzahl Positionen 10