Learn More
BD Vacutainer™ Luer-Adapter
Artikelnummer. 15120716
Ansicht ändern
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Packungsgröße:
100 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sterilität Packungsgröße
15120716 Steril 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15120716 Lieferant BD Lieferanten-Nr. 367300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28.30 CHF
    24.25 CHF / 100 Stück
    Sparen 4.05 CHF
    14% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 28-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ideal für die Verwendung mit beliebigen Luer-Anschlüssen. BD Vacutainer™ Luer-Adapter sind sterile Geräte mit einem Mehrfachprobenventil, die für die Verwendung mit einem Katheter oder einer Injektionsnadel zur Blutentnahme entwickelt wurden. BD Vacutainer™ Blutentnahmeröhrchen.
Der BD Vacutainer™ Das System ist ein geschlossenes System, das optimal für die Kontrolle der präanalytischen Variabilität während des gesamten Probenentnahme- und -verarbeitungsprozesses konzipiert und getestet wurde.
  • Bietet sterile, sichere und zuverlässige Probenahme für schnelle, genaue und konsistente Ergebnisse
  • Bietet die Sicherheit eines Luer-Lock-Anschluss mit Gewinde, der eine Luer-Slip-Vorrichtung ersetzt
  • Latexfrei und kompatibel mit einem weiblichen Luer-Anschluss oder einer nadelfreien IV-Site für den Zugang zum Luer-Lock
  • Verwendung zusammen mit dem BD Vacutainer™ Einweg-Röhrchenhalter und evakuierten Blutentnahmeröhrchen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Zur Verwendung mit (Anwendung) Blutentnahme über einen Katheter, eine nadellose intravenöse Einstichstelle, eine Injektionsnadel oder einen beliebigen weiblichen Luer-Anschluss; Für eine sichere und einfache Subkultivierung
Zur Verwendung mit (Geräte) Vacutainer™ Einweg-Röhrchenhalter und Vacutainer™ Evakuierte Blutentnahmeröhrchen
Enthält Mit Luer-Adapter
Latexfrei Ja
Produkttyp Rohradapter und Halterung
Sterilität Steril