Learn More
Saint Gobain Life Sciences REAGENZGLAS PFA MIT STOPFEN 60ML .
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 60 mL |
| Länge (metrisch) | 245 mm |
| Material | PFA |
| Zur Verwendung mit | Spurenmetallanalyse |
| Enthält | Kappe |
| Innendurchmesser (metrisch) | 19 mm |
| Durchmesser (metrisch) | 22 mm |