Learn More
Tuaminoheptan 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30325306
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30325306 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30325306 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA17895200AL100
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Heptylamine
CAS 123-82-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2-Heptylamine
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C7 H17 N
Konzentration 100 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym 2-Heptanamine, Hexylamine, 1-methyl- (6CI,7CI,8CI), (RS)-2-aminoheptane, (±)-2-Aminoheptane, 1-Methylhexanamine, 1-Methylhexylamine, 2-Aminoheptane, 2-Heptylamine, Armeen L-7, DL-1-Methylhexylamine, Heptamine, Heptamine (sympathomimetic), Heptin, NSC 1091, NSC 27160, Rineptil, Rineptyl, Tuamine, Tuaminoheptan, Tuaminoheptane, dl-2-Aminoheptane
InChI-Formel InChI=1S/C7H17N/c1-3-4-5-6-7(2)8/h7H,3-6,8H2,1-2H3
SMILES CCCCCC(C)N
IUPAC-Name Heptan-2-amin
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molekulargewicht (g/mol) 115.22
Menge 1 mL
Formelmasse 115.1361 g/mol