Learn More
TTRAP Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen TTRAP
Konzentration 0.13 mg/mL
Anwendungen Western Blot, Immunoprecipitation
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16839773
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
12203-1-AP-20UL
20 μL
133.80 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16829773
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
12203-1-AP-150UL
150 μL
381.34 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes a member of a superfamily of divalent cation-dependent phosphodiesterases. The encoded protein associates with CD40, tumor necrosis factor (TNF) receptor-75 and TNF receptor associated factors (TRAFs), and inhibits nuclear factor-kappa-B activation. This protein has sequence and structural similarities with APE1 endonuclease, which is involved in both DNA repair and the activation of transcription factors.
Spezifikation
Spezifikation
TTRAP
Western Blot, Immunoprecipitation
Unconjugated
Rabbit
Human, Rat, Mouse
O95551, Q3T1H5, Q9JJX7
498749, 51567, 56196
TTRAP Fusion Protein Ag2846
Primary
-20°C
TDP2
0.13 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
5 Tyr DNA phosphodiesterase, AD022, EAP2, EAPII, ETS1 associated protein 2, ETS1 associated protein II, TDP2, TTRAP, Tyr DNA phosphodiesterase 2
TDP2
IgG
Antigen Affinity Chromatography