missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ TTK Recombinant Human Protein
TTK is a serine/threonine kinase closely related to SPK1, PIM 1 and CDC2 serine/threonine kinases.
2615.00 CHF - 11220.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_003309 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology |
Zusammensetzung | 50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol |
Molekulargewicht | 126.3kDa |
Lagerungsbedingungen | Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15488543
|
Invitrogen™
PR7264B |
100μg |
2615.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10726783
|
Invitrogen™
PV4071 |
1mg |
11220.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
TTK is a dual-specificity kinase, which can also phosphorylate tyrosine.
Spezifikation
NP_003309 | |
50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol | |
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. | |
Full Length | |
TTK Kinase Family | |
Recombinant | |
Baculovirus |
Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology | |
126.3kDa | |
RUO - research use only | |
TTK | |
Human | |
GST Tag | |
Frozen |