Learn More
Thermo Scientific™ Plasma-Hochleistungstiefkühlgeräte der Serie TSX
Plasma-Hochleistungstiefkühlgeräte der Serie Thermo Scientific™ TSX sind eine nachhaltige Variante für die Plasmalagerung.
Marke: Thermo Scientific™ TSX1230LV
Beschreibung
Plasma-Hochleistungstiefkühlgeräte der Serie Thermo Scientific™ TSX sind mit Funktionen ausgestattet, die zum Schutz der Proben und zu Zwecken der Nachhaltigkeit für die Lagerung von Plasma konzipiert wurden. Die V‑Antriebstechnologie dieser Serie passt das Kälteleistungsverhalten kontinuierlich an die Anwendungsumgebung an und gewährleistet dadurch eine hohe Temperaturstabilität. In Folge wird deutlich weniger Energie benötigt, ohne die Proben zu gefährden.
- Erfüllt die strengen Auflagen der AABB und FDA an die Plasmalagerung
- Zur Lagerung von bis zu 532 Plasmabehältern (250 ml-Behälter)
- Zur Lagerung von 1,064 Plasmaboxen im 51.1 cu. ft.-Tiefkühlschrank (250 ml-Behälter)
- Flüsterleise bei einem Geräuschpegel von nur 52 dB(A), so dass ungestörtes Arbeiten in unmittelbarer Nähe des Tiefkühlgerätes kein Problem ist.
- Die einzigartige V-Antriebstechnologie ist so gestaltet, dass sie Vorgänge wie das Öffnen einer Tür erkennt und in Folge die Kompressorleistung erhöht. Während der ruhigeren Phasen läuft der Kompressor mit niedrigerer Leistung und spart Energie, ohne den Kälteschutz zu vernachlässigen
- Bis zu 50 % weniger Energieverbrauch als herkömmliche Kühlgeräte*
- Die Geräte der TSX-Serie entsprechen aufgrund des natürlichen R290-Kältemittels den SNAP-Richtlinien der US-Umweltschutzbehörde ’
- Hergestellt in einem Fertigungsbetrieb, der unter anderem für die Vermeidung von Deponieabfällen mit einem Preis ausgezeichnet wurde
- Temperaturbereich: -35 °C bis -15 °C (werkseitig auf -30 °C voreingestellt)
- Praktische, vollständig herausziehbare und verstellbare Edelstahlschubladen
- Geringere HVAC-Kosten durch weniger Wärmeabgabe an die Umwelt*
- Einfach zu bedienende Mikroprozessorsteuerung mit Innenbeleuchtung, Sollwertsicherheit und Alarmen
- Kompatibel mit drahtlosen Überwachungssystemen und Fernalarmkontakten
- Standardtürschlösser sorgen für Komfort und Sicherheit.
- Ergonomische Türgriffe
- Werkseitig installierter Datenschreiber im Lieferumfang enthalten
- Garantie je nach Land unterschiedlich, bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an uns
Spezifikation
Hochleistungstiefkühlgerät | |
326 L | |
Fest | |
Edelstahl | |
UL, cUL, CE, FDA, MDD, 93/42/EWG (Klasse IIa), AABB-Umfang | |
TSX Serie | |
79,0 x 61,9 x 185,4 cm (31,1 x 24,0 x 73,0 in.) | |
79,0 x 61,9 x 185,4 cm (31,1 x 24,0 x 73,0 in.) | |
21,8 in. | |
55,4 cm | |
52,4 in. | |
133,1 cm | |
20 in. | |
50,8 cm | |
Optional | |
15 A | |
230 V | |
50 Hz | |
Gehäuse R290 | |
187 kg | |
162 kg | |
7 |
11,5 cu. ft. | |
-35 ° bis -15 °C (-30 °C) | |
1 | |
7 | |
Mikroprozessor | |
Automatisch | |
55,4 x 50,8 x 133,1 cm (21,8 x 20,0 x 52,4 in.) | |
31,1 in. | |
79,0 cm | |
73,0 in. | |
185,4 cm | |
24,0 in. | |
61,9 cm | |
drahtlos | |
Smart Vue-kompatibel | |
CEE 7/7 | |
208–230 V, 50 Hz | |
Energieeffizient | |
412 lb. | |
358 lb. | |
Boxen (273) |