Learn More
Thermo Scientific™ TSX Zubehör für Außenbeleuchtung für Tiefkühlgeräte
Artikelnummer. 17354650 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Zur Verwendung mit TSX400/500 Tiefkühlgeräten
Zur Verwendung mit TSX600/700 Tiefkühlgeräten
Außenlänge (metrisch):
500 mm
920 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Außenlänge (metrisch) unitSize
17354650 Zur Verwendung mit TSX400/500 Tiefkühlgeräten 500 mm 1 Stück
17344650 Zur Verwendung mit TSX600/700 Tiefkühlgeräten 920 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17354650 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. TSXLBSM
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
This TSX freezer exterior illumination option provides sample safety alert and alarm indications to protect your samples.
Diese Option für die Außenbeleuchtung des TSX Gefriergeräts gibt zum Schutz der Proben Sicherheitswarnungen und Alarmsignale aus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Schrankmaterial Kunststoff
Farbe Klar
Zur Verwendung mit (Geräte) Zur Verwendung mit TSX400/500 Tiefkühlgeräten
Außenlänge (angloamerikanisch) 20 in.
Außenlänge (metrisch) 500 mm
Nur kompatibel mit TSX-Geräten, die nach dem 25. Mai 2021 gebaut wurden. Herstellungsdatum siehe Etikett auf der linken Seite des TSX-Schranks.