Learn More
Thermo Scientific™ TSX Core Series General Purpose Ultra-Low Freezers
Artikelnummer. 30281124 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
400 Zählung 2 Zoll-Boxen
500 Zählung 2 Zoll-Boxen
600 Zählung 2 Zoll-Boxen
700 Zählung 2 Zoll-Boxen
Kapazität (angloamerikanisch):
19,4 ft.3
24,1 ft.3
28,8 ft.3
33,5 cu. ft.
Fassungsvermögen des Gestells:
16
20
24
28
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Aufnahmevermögen Kapazität (angloamerikanisch) Fassungsvermögen des Gestells unitSize
30281124 400 Zählung 2 Zoll-Boxen 19,4 ft.3 16 1 Stück
30281121 500 Zählung 2 Zoll-Boxen 24,1 ft.3 20 1 Stück
30281122 600 Zählung 2 Zoll-Boxen 28,8 ft.3 24 1 Stück
30281123 700 Zählung 2 Zoll-Boxen 33,5 cu. ft. 28 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 30281124 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. TSX40086CA
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
TSX™ Core Series is engineered for reliability and designed for everyday use. When choosing an ultra-low temperature (ULT) freezer, protecting your valuable samples is the top priority. The Thermo Scientific™ TSX™ Core Series ULT freezers are designed with this in mind, offering reliable sample protection even in the busiest lab environments.
The Thermo Scientific™ TSX™ Core Series ULT freezers deliver dependable performance for everyday use. Combining reliable temperature control, robust durability, and user-centric features, TSX Core is designed to protect your critical samples while supporting workflow efficiency. Offering a cost-effective solution without compromising on quality, these freezers help researchers focus on discoveries with confidence knowing their samples are secure.
Reliability at its Core
Preserving the integrity of critical samples and ensuring long-term research success begins with investing in dependable cold storage. The TSX Core ULT freezer is engineered to deliver seamless reliability day after day. Each unit undergoes rigorous field and laboratory testing and is shipped with factory documentation and a calibration certificate to provide transparency and confidence in its durability and performance. Backed by a leading 7-year warranty, the TSX Core is built to support your lab long term.
  • Rigorous long-term reliability test in field and lab settings
  • Extensive end-of-line testing
  • Shipped with factory documentation and a certificate of calibration
  • Backed by a leading 7-year warranty
Built to perform, designed to protect
Your samples are the result of years of research, breakthroughs, and discoveries—protecting them is our highest priority. The TSX Core ULT freezer is powered by V-Drive cooling technology, designed to handle the fast-paced demands of busy labs. By dynamically adjusting to user interactions, including frequent door openings, V-Drive ensures rapid temperature recovery, maintaining stable, optimal conditions for your samples, giving you peace of mind that they are safely stored.
  • Powered by V-Drive cooling technology that adapts to users interaction
  • Maintains optimal conditions for sample protection
  • Energy Star certified
Essential features for everyday labs< /p>
Designed for ease of use, the TSX Core ULT freezer integrates seamlessly into diverse lab environments. Its 5 in. user interface provides quick access to settings and notifications, while universal voltage compatibility supports installations worldwide. Operating at a whisper-quiet <44 dB, it supports a disruption-free workspace. With built-in USB and communication ports for compliance and monitoring, plus customizable configurations, the TSX Core adapts to meet your unique lab needs.
  • 5 in. user interface
  • Universal voltage compatible
  • Whisper-quiet operation
  • Connectivity-enabled with accessory
  • Various accessories and configurations available
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Ultra-Low Freezer, Upright
Kapazität (angloamerikanisch) 19,4 ft.3
Kapazität (metrisch) 549 L
Temperaturbereich -50°C to -86°C
Temperaturauflösung 1°C
Temperaturstabilität 0.2°C
Ausführung der Tür Outer (1), Inner (2)
No. of Doors 1
Temperaturerholzeit 21 (20°C Ambient Running @ -75°C) mins
Schrankmaterial Scratch-resistant Painted Steel
Kammermaterial Cold-rolled Steel
Isolierung Vacuum Insulation Panels (VIP) and Water-Blown Polyurethane Foam (SNAP-compliant)
Innen Optional Stainless Steel
Oberflächenbehandlung außen Painted Cold Rolled Steel
Einschübe 3 Adjustable, 1 Fixed
Zertifizierung/Konformität cULus, CE, ENERGYSTAR, EPA SNAP
Modell Upright
Display 7-segment Display with Capacitive Touch Screen Buttons
Rollen 4 All-Direction Casters with Locks
Anschlüsse 2 Rear Access Ports
Produktlinie TSX Core Series
Gewährleistung Warranty varies by country, please contact us for details
Abtauen Manual
Peakvariation bei -80 °C 7
Wassergekühlt Not Available
Abmessungen (T x B x H) außen 37.0 x 28.3 x 78 in. (94.0 x 71.9 x 198.1 cm)
Abmessungen (T x B x H) innen 28.3 x 23.1 x 51.2 in. (71.9 x 58.7 x 130.0 cm)
Außentiefe (angloamerikanisch) 37.4 in.
Innentiefe (angloamerikanisch) 28.3 in.
Außentiefe (metrisch) 97.8 cm
Innentiefe (metrisch) 71.9 cm
Überwachungsoptionen Audible and Visual High and Low Temperature Alarms
Zugriffssicherheit Standard Key Lock, Padlock Loop, Setpoint and Settings Security
Parameter-Verriegelung Passcode Access Control
Notversorgungssysteme Optional CO2 or LN2
Konnektivität Thermo Scientific™ Instrument Connect Compatible with Accessory
Stromstärke 8.9-4.9 A
Steckertyp NEMA 5-15 P
Spannung 100/230 V
Elektrische Anforderungen 100/230 V, 50/60 Hz
Phase Single
Energieverbrauch .36 kw-hr/day/cu.ft. (ENERGY STAR)
Umweltfreundliche Eigenschaften ENERGY STAR, ACT Ecolabel (Gold)
Spannungskompensation ±10%
Fläschchenkapazität 40,000 x 2 mL
Kompressor V-drive
Kältemittel R290 (1st stage), R170 + R290 mix (2nd stage)
Aufnahmevermögen 400 Zählung 2 Zoll-Boxen
Fassungsvermögen des Gestells 16