missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TSTU, TRC

Artikelnummer. 30450617
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30450617 50 g
30454500 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30450617 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT89556050G

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 105832-38-0
Summenformel C9 H16 N3 O3 . B F4
Molekulargewicht (g/mol) 301.046
Synonym O-(N-Succinimidyl)-1,1,3,3-tetramethyluronium Tetrafluoroborate, N-[(Dimethylamino)[(2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl)oxy]methylene]-N-methylmethanaminium Tetrafluoroborate(1-), N,N,N',N'-Tetramethyl-O-(N-succinimidyl)uronium Tetrafluoroborate, O-(N-Succinimidyl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium Tetrafluoroborate
SMILES [F-][B+3]([F-])([F-])[F-].CN(C)C(=[N+](C)C)ON1C(=O)CCC1=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material TSTU
Menge 50 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H16N3O3.BF4/c1-10(2)9(11(3)4)15-12-7(13)5-6-8(12)14;2-1(3,4)5/h5-6H2,1-4H3;/q+1;-1
Formelmasse 301.122
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.