Learn More
Abnova™ TST Recombinant Protein
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | AAH10148 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer |
Gen-ID (Entrez) | 7263 |
Molekulargewicht | 58.41 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16151592
|
Abnova™
H00007263-P01.10UG |
10 ug |
361.00 CHF
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16161592
|
Abnova™
H00007263-P01.25UG |
25 ug |
547.00 CHF
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Spezifikation
AAH10148 | |
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer | |
58.41 | |
8 | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
Wheat Germ (in vitro) | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
TST | |
Human | |
Recombinant | |
Solution |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
7263 | |
TST (Human) Recombinant Protein (P01) | |
In vitro wheat germ expression system | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
MVHQVLYRALVSTKWLAESIRTGKLGPGLRVLDASWYSPGTREARKEYLERHVPGASFFDIEECRDTASPYEMMLPSEAGFAEYVGRLGISNHTHVVVYDGEHLGSFYAPRVWWMFRVFGHRTVSVLNGGFRNWLKEGHPVTSEPSRPEPAVFKATLDRSLLKTYEQVLENLESKRFQLVDSRSQGRFLGTEPEPDAVGLDSGHIRGAVNMPFMDFLTEDGFEKGPEELRALFQTKKVDLSQPLIATCRKGVTACHVALAAYLCGKPDVAVYDGSWSEWFRRAPPESRVSQGKSEKA | |
MGC19578/RDS | |
TST | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST |