Learn More
Tuttnauer TST Indikatorstreifen, Schachtel mit 200 Streifen
Artikelnummer. 31453993
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Weiß
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe
31453993 Weiß
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31453993 Lieferant Tuttnauer Lieferanten-Nr. WTL1980068
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51.90 CHF
    42.91 CHF / 200 Stück
    Sparen 8.99 CHF
    17% Rabatt
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Eindeutiger Integrator vom Typ 5, der in Dampfsterilisationsprozessen zur zuverlässigen Zyklusanzeige eingesetzt wird.
  • Für Dampfsterilisationsanwendungen, die eine klare Anzeige der Leistung erfordern.
  • Enthält 200 Teststreifen in einem praktischen Format für den regelmäßigen Gebrauch.
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Weiß
Zur Verwendung mit (Geräte) Autoklaven
Produkttyp Indikatorstreifen
Material Papier
Latexfrei Ja
Menge 200 Stück/Karton