Learn More
Abnova™ TSPO Recombinant Protein
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Beschreibung
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
| Zusammensetzung | 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer |
| Molekulargewicht | 44.33 |
| Name | Human TSPO Full-length ORF Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal |
| pH-Bereich | 8 |
| Vorbereitungsmethode | In vitro wheat germ expression system |
| Reinigungsverfahren | Glutathione Sepharose 4 Fast Flow |
| Qualitätskontrollen | 12.5% SDS-PAGE stained with Coomassie Blue |
| Menge | 25 μg |
| Quelle | Wheat Germ (in vitro) |
| Mehr anzeigen |