Learn More
TSP50 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 12574-1-AP-150UL
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16840354
  • 381.34 CHF / 150 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
May be involved in proteolysis through its threonine endopeptidase activity.
Spezifikation
Spezifikation
TSP50
Polyclonal
Unconjugated
PRSS50
Cancer/testis antigen 20, CT20, PRSS50, Serine protease 50, testes protease 50, TSP50
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
235631, 29122
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.33 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q8BLH5, Q9UI38
PRSS50
TSP50 Fusion Protein Ag3247
150 μL
Primary
Human, Mouse