Learn More
Invitrogen™ Maus-TSLP-Rezeptor, Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke: Invitrogen™ PEP0497
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
TSLP-Rezeptor synthetisches Peptid, PEP-0497, von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 21 Aminosäuren nahe dem Zentrum des Maus-TSLP-Rezeptors überein. PEP-0497 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA5 bis 20380 verwendet werden.Spezifikation
57914 | |
gereinigt | |
Maus-TSLP-Rezeptor | |
-20 °C | |
Flüssig | |
Blockierungs-Assay, Kontrolle | |
No | |
Peptid | |
RUO - research use only |
Maus | |
Q8CII9 | |
200 μg/ml | |
Synthetisches Peptid | |
PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2 | |
Crlf2 | |
0.02 % Natriumazid | |
50 μ g | |
PBS |